Läs mer
Diklormetan, certifierad AR för analys, stabiliserad med amylen, Fisher Chemical™
Produktkod. 10616642 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
1 L
2.5 L
5 L
10 L
25 L
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Metallburk
Plastbelagd glasflaska
Plastic Canister
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
2.5 L
5 L
Produktkod. 10616642
Brand: Fisher Chemical D/1852/25
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CH2Cl2, CAS-nummer-75-09-2, aeroten mm, metan, diklor, metandiklorid, metylenbiklorid, metylenklorid, metylendiklorid, solaesthin, freon 30, narkotil, solmetin, 2,5L, 39 grader C, CHE8BI,95,7g färglös, 687,95, 1,95 YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N, diklormetan, -97 grader C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-09-2
Molekylformel CH2Cl2
Molekylvikt (g/mol) 84.93
MDL-nummer MFCD00000881
InChI-nyckel YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn diklormetan
LEDER ClCCl
Specifikationer
Smältpunkt -97°C
Färg Färglös
Kokpunkt 39°C
Kvantitet 25 L
Förpackning Metallburk
Fysisk form Vätska
Ångtryck 350mbar at 20°C
Viskositet 0.43 mPaS at 20°C
Formel vikt 84.93g/mol