Läs mer
Solstice Diklorometan CHROMASOLV™
Produktkod. 15704358
Change view
Kvantitet:
18 L
Förpackningsstorlek:
18 L
Produktkod. Kvantitet unitSize
15704358 18 L 18 L
1 options
Produktkod. 15704358 Leverantör Solstice Leverantörsnummer 3485618L
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Diklorometan CHROMASOLV™ för HPLC,≥ 99,8 %, innehåller amylen som stabilisator.
  • Låg UV-profil av HPLC.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dichloromethane
pH Ej tillämplig
Smältpunkt -97 °C
CAS 75-09-2
CAS Min % ≥99.00%
Färg Färglös
Densitet 1,32 till 1,33 g/cm3 (20 °C)
Kvantitet 18 L
Flampunkt Ej tillämplig
Förpackning Returburk i rostfritt stål
Fysisk form Vätska
Produktlinje CHROMASOLV
Molekylformel CH2Cl2
Linjär formel CH2Cl2
Ångtryck 453 hPa (20 °C)
MDL-nummer MFCD00000881
Viskositet 0,44 mPa (20 °C)
UN-nummer UN1593
Beilstein 1730800
Koncentration ≥99.80%
Synonym Methylene chloride
Kokpunkt 39 °C till 41 °C (1,013 hPa)
InChI-nyckel YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
LEDER ClCCl
IUPAC-namn diklormetan
Molekylvikt (g/mol) 84.93
Procent renhet ≥99.80%
Kvalitet HPLC
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dichloromethane
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.