Läs mer
Riedel-de Haën Diklorometan CHROMASOLV™
Produktkod. 15915500
Change view
Kvantitet:
45 L
Förpackningsstorlek:
45 L
Produktkod. Kvantitet unitSize
15915500 45 L 45 L
1 options
Produktkod. 15915500 Leverantör Riedel-de Haën Leverantörsnummer 3485645L
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Diklorometan CHROMASOLV™ för HPLC,≥ 99,8 %, innehåller amylen som stabilisator.
  • Låg föroreningsgradient LC-baslinje.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dichloromethane
pH Not applicable
Smältpunkt -97°C
CAS 75-09-2
CAS Min % ≥99.00%
Färg Färglös
Densitet 1.32 to 1.33 g/cm3 (20°C)
Kvantitet 45 L
Flampunkt Not applicable
Förpackning Returtrumma i rostfritt stål
Fysisk form Vätska
Produktlinje CHROMASOLV
Molekylformel CH2Cl2
Linjär formel CH2Cl2
Ångtryck 453 hPa (20°C)
MDL-nummer MFCD00000881
Viskositet 0.44 mPa.s (20°C)
UN-nummer UN1593
Beilstein 1730800
Koncentration ≥99.80%
Synonym Methylene chloride
Kokpunkt 39°C to 41°C (1.013 hPa)
InChI-nyckel YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
LEDER ClCCl
IUPAC-namn diklormetan
Molekylvikt (g/mol) 84.93
Procent renhet ≥99.80%
Kvalitet HPLC
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dichloromethane
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.