Läs mer
Riedel-de Haën Diklorometan CHROMASOLV™
Produktkod. 15985480
Change view
Kvantitet:
7 L
45 L
Förpackningsstorlek:
45 L
7 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15985480 45 L 45 L
15995480 7 L 7 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15985480 Leverantör Riedel-de Haën Leverantörsnummer 3448845L
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Diklorometan CHROMASOLV™ för analys av bekämpningsmedelsrester,≥ 99,8 % (GC).
  • För gaskromatografi (GC).
  • Utvecklad speciellt för applikation vid restanalys av bekämpningsmedel och andra lågflyktiga ämnen med GC.
  • Icke-flyktigt material och vattenhalt anges för varje lösningsmedel.
Chemical Identifiers
CAS 75-09-2
Molekylformel CH2Cl2
Molekylvikt (g/mol) 84.93
MDL-nummer MFCD00000881
InChI-nyckel YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym Methylene Chloride, DCM
IUPAC-namn diklormetan
LEDER ClCCl
Specifications
Kemiskt namn eller material Dichloromethane
pH Not applicable
Smältpunkt -97°C
CAS Min % ≥99.00%
Färg Färglös
Densitet 1.32 to 1.33 g/cm3 (20°C)
Kvantitet 45 L
Flampunkt Not applicable
Förpackning Returtrumma i rostfritt stål
Fysisk form Vätska
Produktlinje CHROMASOLV
Linjär formel CH2Cl2
Ångtryck 453 hPa (20°C)
Viskositet 0.44 mPa.s (20°C)
UN-nummer UN1593
Beilstein 1730800
Kokpunkt 39°C to 41°C (1.013 hPa)
Procent renhet ≥99.80%
Kvalitet GC
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Dichloromethane
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
Precautionary Statement
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.