Läs mer
Riedel-de Haën Diklorometan CHROMASOLV™
Beskrivning
- För gaskromatografi (GC).
- Utvecklad speciellt för applikation vid restanalys av bekämpningsmedel och andra lågflyktiga ämnen med GC.
- Icke-flyktigt material och vattenhalt anges för varje lösningsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dichloromethane |
| pH | Not applicable |
| Smältpunkt | -97°C |
| CAS Min % | ≥99.00% |
| Färg | Färglös |
| Densitet | 1.32 to 1.33 g/cm3 (20°C) |
| Kvantitet | 7 L |
| Flampunkt | Not applicable |
| Förpackning | Returburk i rostfritt stål |
| Fysisk form | Vätska |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Dichloromethane
- Varning
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Cancerogenitet Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.