Läs mer
Diklormetan, CHROMASOLV™ AMD, stabiliserad,≥ 99,8 % (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
Produktkod. 15684690
Change view
Kvantitet:
6 x 1 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15684690 6 x 1 L Glasflaska Paket med 6
1 options
Produktkod. 15684690 Leverantör Honeywell-Chromasolv Leverantörsnummer 348976X1L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CHROMASOLV™ AMD, stabiliserad,≥ 99,8 % (GC)
  • Lösningsmedel designade för högpresterande tunnskiktskromatografi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dichloromethane
Smältpunkt -97°C (literature)
Namnnotering CHROMASOLV™ AMD, stabilized, ≥99.8% (GC)
CAS 75-09-2
CAS Min % ≥99.0000%
CAS Max % ≥99.0000%
Densitet 1.325 g/mL at 25 °C(lit.)
Kvantitet 6 x 1 L
Förpackning Glasflaska
Molekylformel CH2Cl2
Linjär formel CH2Cl2
MDL-nummer MFCD00000881
UN-nummer UN1593
Beilstein 1730800
Synonym methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
Kokpunkt 39°C to 41°C
InChI-nyckel YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
LEDER ClCCl
IUPAC-namn diklormetan
Molekylvikt (g/mol) 84.93
PubChem CID 6344
ChEBI CHEBI:15767
Formel vikt 84.93
Procent renhet >99.8%
Kvalitet Hög renhet