Läs mer
Diklormetan, CHROMASOLV™ , för analys av dioxiner, furaner och PCB, Honeywell™
Produktkod. 15684170
Change view
Kvantitet:
2.5 L
Förpackningsstorlek:
2.5 L
Produktkod. Kvantitet unitSize
15684170 2.5 L 2.5 L
1 options
Produktkod. 15684170 Leverantör Honeywell-Chromasolv Leverantörsnummer 344112.5L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CHROMASOLV™ , för analys av dioxiner, furaner och PCB
  • Högrenhetskromatografilösningsmedel
  • Lämplighetstestad för specificerad användning från HPLC upp till UHPLC-MS-applikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dichloromethane
CAS 75-09-2
Densitet 1.325g/mL at 25°C
Kvantitet 2.5 L
Explosionsgräns 0.22
Tändpunkt 1223°F
Molekylformel CH2Cl2
Ångtryck 24.45 psi (55°C), 6.83 psi (20°C)
MDL-nummer MFCD00000881
UN-nummer UN1593
Beilstein 1730800
Synonym methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
InChI-nyckel YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
LEDER ClCCl
IUPAC-namn diklormetan
Molekylvikt (g/mol) 84.93
PubChem CID 6344
ChEBI CHEBI:15767
Formel vikt 84.93g/mol
Procent renhet ≥99.8% (GC)
Kvalitet CHROMASOLV
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dichloromethane
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.