Läs mer
Dichlorometan-d{2}, 99,5 % (isotopisk)
Produktkod. 15413177
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15413177 25 g 25g
15403177 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 15413177 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18036.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
CAS: 1665-00-5 | CH2Cl2 | 86,94 g/mol
NMR-lösningsmedel
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
NMR-lösningsmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1665-00-5
Molekylformel CH2Cl2
Molekylvikt (g/mol) 86.94
InChI-nyckel YMWUJEATGCHHMB-DICFDUPASA-N
IUPAC-namn dichloro(²H₂)methane
LEDER [2H]C([2H])(Cl)Cl
Specifikationer
Kvantitet 25 g
Kokpunkt 39 °C till 41 °C
Procent renhet 99.5%