Läs mer
Diklorometan-d{2}, 99,9 % (isotopisk)
Produktkod. 11384418
Change view
Kvantitet:
10 Ea.
2 Ea.
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11384418 2 Ea. Paket med 2
11374418 10 Ea. Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11384418 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042335.SA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Fungerar som lösningsmedel i kärnmagnetisk resonans (NMR) spektroskopi. | CAS: 1665-00-5
Diklormetan-d{2} fungerar som ett lösningsmedel i kärnmagnetisk resonans (NMR) spektroskopi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1665-00-5
MDL-nummer MFCD00000882
Synonym dichloromethane-d2, methylene chloride-d2, dichloro 2h2 methane, methane-d2, dichloro, cd2cl2, deuterated dichloromethane, dichloro dideuterio methane, dideuteromethylene chloride, dichloromethane-d2, 99.9 atom % d, dichloromethane-d', 99.96 atom % d
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dichloromethane-d2
Densitet 1.35
Förpackning Förskurna ampuller, 0,75 ml/ampull
Kvantitet 2 Ea.
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Blandbar med alkohol, eter och dimetylformamid.
Formel vikt 86.95
Procent renhet 99.9%
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.