Läs mer
Diklorometan D2 100 μg/ml i metanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30309062
Change view
Kvantitet:
1 mL
Produktkod. Kvantitet
30309062 1 mL
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30309062 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA12424520ME100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methylene chloride D2
CAS 1665-00-5
Lösningsmedel eller matris Metanol
Molekylformel C 2H2 Cl2
Kvantitet 1 mL
Synonym Dichloromethane-d2
InChI formel InChI=1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2/i1D2
LEDER [2H]C([2H])(Cl)Cl
IUPAC-namn diklor(dideuterio)metan
Molekylvikt (g/mol) 86.94
Formel vikt 85,9659 g/mol