Läs mer
Diklormetan-d2, 100 % (isotopisk), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11354418
Change view
Kvantitet:
10 Ea.
2 ea.
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11354418 10 Ea. Paket med 10
11364418 2 ea. Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11354418 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042334.KV
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
CAS: 1665-00-5 | Molecular Formula: CH2Cl2 | Molecular Weight: 86.939 g/mol
Märkt metylenklorid används i organiska kemiska reaktioner som ett allmänt lösningsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1665-00-5
Molekylformel CH2Cl2
Molekylvikt (g/mol) 86.939
MDL-nummer MFCD00000882
InChI-nyckel YMWUJEATGCHHMB-DICFDUPASA-N
Synonym dichloromethane-d2, methylene chloride-d2, dichloro 2h2 methane, methane-d2, dichloro, cd2cl2, deuterated dichloromethane, dichloro dideuterio methane, dideuteromethylene chloride, dichloromethane-d2, 99.9 atom % d, dichloromethane-d', 99.96 atom % d
PubChem CID 160586
IUPAC-namn diklor(dideuterio)metan
LEDER C(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dichloromethane-d2
Fysisk form Vätska
Namnnotering Isotop
Densitet 1.35 g/mL
Odör Sött
Förpackning Förinställd ampull
Känslighet Fukt
Kvantitet 10 Ea.
UN-nummer UN1593
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 86.95
Procent renhet 100%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.