Läs mer
Diklorometan-d2, för NMR, 99,5 atom % D
Produktkod. 16358186 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25ml
5ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
16358186 50 mL Glasflaska -
10002260 5 mL Glasflaska 5ml
16348186 10 mL Glasflaska -
10134290 25 mL Glasflaska 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 16358186 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 176110500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9585.00 SEK
    9302.95 SEK / 50ml
    Save 282.05 SEK
    2% Av
 Begränsad artikel
I lager
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
CAS: 1665-00-5 | CH2Cl2 | 86,939 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1665-00-5
Molekylformel CH2Cl2
MDL-nummer MFCD00000882
InChI-nyckel YMWUJEATGCHHMB-DICFDUPASA-N
Synonym dichloromethane-d2, 99.9 atom % d, dichloromethane-d2, dichloro dideuterio methane, cd2cl2, dichloromethane-d', 99.96 atom % d, dichloro 2h2 methane, dideuteromethylene chloride, methylene chloride-d2, methane-d2, dichloro, deuterated dichloromethane
PubChem CID 160586
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dichloromethane-d2
Fysisk form Vätska
Färg Färglös
Namnnotering 99,6+ atom % D
Densitet 1.3600 g/mL
Deuterium (D) 99,60 % min.
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.4218
Vatten 0,04 % max. (Koulometriskt)
Kvantitet 50 mL
Smältpunkt -97,0 °C
Kokpunkt 40,0 °C
Linjär formel CD2Cl2
Beilstein 01, IV, 39
LEDER [2H]C([2H])(Cl)Cl
IUPAC-namn diklor(²H2)metan
Molekylvikt (g/mol) 86.94
Formel vikt 86.95
Kvalitet NMR
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.