Läs mer
Diklorometan-d2, för NMR, 99,8 atom % D, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 16307731 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
Produktkod. Kvantitet
16307731 10 mL
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 16307731 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 214550100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2810.00 SEK
    2726.34 SEK / 10ml
    Save 83.66 SEK
    2% Av
 Begränsad artikel
I lager
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
CAS: 1665-00-5 | CH2Cl2 | 86.94 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dichloromethane-d2
Densitet 1.3600 g/mL, 1.36
Brytningsindex 1.4218
Kvantitet 10 mL
CAS 1665-00-5
Smältpunkt -97,0 °C
Kokpunkt 40,0 °C
Molekylformel CH2Cl2
Linjär formel CD2Cl2
Beilstein 01, IV, 39
Löslighetsinformation Löslighet i vattenlösning: .. Övrig löslighet: löslig i alkohol, eter och DMF
InChI-nyckel YMWUJEATGCHHMB-DICFDUPASA-N
LEDER [2H]C([2H])(Cl)Cl
IUPAC-namn diklor(²H2)metan
Molekylvikt (g/mol) 86.94
Formel vikt 86.95
Kvalitet NMR
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dichloromethane-d2, for NMR, 99.8 atom % D
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Dichloromethane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.