Läs mer
Dichloromethane-d2, for NMR, packaged in 0.75 ml ampoules, 100.0 atom % D
Produktkod. 16317731 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
7.5 mL
Produktkod. Kvantitet
16317731 7.5 mL
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 16317731 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 217430075
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
CAS: 1665-00-5 | CH2Cl2 | 86.94 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dichloromethane-d2
Densitet 1.3600 g/mL, 1.36
Brytningsindex 1.4218
Kvantitet 7.5 mL
CAS 1665-00-5
Smältpunkt -97.0°C
Kokpunkt 40.0°C
Molekylformel CH2Cl2
Linjär formel CD2Cl2
Beilstein 01, IV, 39
Löslighetsinformation Solubility aq. soln.: .. Other solubilities: soluble in alchol, ether and dmf
InChI-nyckel YMWUJEATGCHHMB-DICFDUPASA-N
LEDER [2H]C([2H])(Cl)Cl
IUPAC-namn dichloro(²H₂)methane
Molekylvikt (g/mol) 86.94
Formel vikt 86.95
Kvalitet NMR