Läs mer
Diklorometan-d2, för NMR, förpackad i 0,75 ml ampuller, 99,5 atom % D, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 16388196 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
7.5 mL
Förpackningsstorlek:
7.5ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16388196 7.5 mL 7.5ml
1 options
Produktkod. 16388196 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 464030075
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1790.00 SEK
    1735.96 SEK / 7.5ml
    Save 54.04 SEK
    3% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1665-00-5 | CH2Cl2 | 86.94 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dichloromethane-d2
Densitet 1.3600 g/mL, 1.36
Brytningsindex 1.4218
Kvantitet 7.5 mL
CAS 1665-00-5
Smältpunkt -97,0 °C
Kokpunkt 40,0 °C
Molekylformel CH2Cl2
Linjär formel CD2Cl2
Löslighetsinformation Löslighet i vattenlösning: .. Övrig löslighet: löslig i alkohol, eter och DMF
InChI-nyckel YMWUJEATGCHHMB-DICFDUPASA-N
LEDER [2H]C([2H])(Cl)Cl
IUPAC-namn diklor(²H2)metan
Molekylvikt (g/mol) 86.94
Formel vikt 86.95
Kvalitet NMR
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.