Läs mer
Diklormetan-d2, för NMR, förpackad i 0,75 ml ampuller, 99,8 atom % D, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10628411 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
7.5 mL
Förpackning:
Ampull
Förpackningsstorlek:
7.5ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10628411 7.5 mL Ampull 7.5ml
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 10628411 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 320720075
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2145.00 SEK
    2080.92 SEK / 7.5ml
    Save 64.08 SEK
    2% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
CAS: 1665-00-5 | CH2Cl2 | 86.939 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dichloromethane-d2
Fysisk form Vätska
Färg Färglös
Namnnotering 99,8 atom % D
Densitet 1.3600g/mL
Deuterium (D) 99,75 % min.
Förpackning Ampull
Brytningsindex 1.4218
Vatten 0,02 % max. (Koulometriskt)
Kvantitet 7.5 mL
CAS 1665-00-5
Smältpunkt -97,0 °C
Kokpunkt 40,0 °C
Molekylformel CH2Cl2
Linjär formel CD2Cl2
MDL-nummer MFCD00000882
UN-nummer 1593
Beilstein 01, IV, 39
Synonym dichloromethane-d2, methylene chloride-d2, dichloro 2h2 methane, methane-d2, dichloro, cd2cl2, deuterated dichloromethane, dichloro dideuterio methane, dideuteromethylene chloride, dichloromethane-d2, 99.9 atom % d, dichloromethane-d', 99.96 atom % d
InChI-nyckel YMWUJEATGCHHMB-DICFDUPASA-N
LEDER C(Cl)Cl
IUPAC-namn diklor(dideuterio)metan
Molekylvikt (g/mol) 86.939
PubChem CID 160586
Formel vikt 86.95
Kvalitet NMR
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dichloromethane-d2
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.