Läs mer
Diklorometan-d2, för NMR, förpackad i 1,00 ml ampuller, 99,6+ atom % D, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10398440 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
Produktkod. Kvantitet
10398440 10 mL
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 10398440 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 217350100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2350.00 SEK
    2281.22 SEK / 10ml
    Save 68.78 SEK
    2% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
CAS: 1665-00-5 | CH2Cl2 | 86.939 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1665-00-5
Molekylformel CH2Cl2
Molekylvikt (g/mol) 86.939
MDL-nummer MFCD00000882
InChI-nyckel YMWUJEATGCHHMB-DICFDUPASA-N
Synonym dichloromethane-d2, methylene chloride-d2, dichloro 2h2 methane, methane-d2, dichloro, cd2cl2, deuterated dichloromethane, dichloro dideuterio methane, dideuteromethylene chloride, dichloromethane-d2, 99.9 atom % d, dichloromethane-d', 99.96 atom % d
PubChem CID 160586
IUPAC-namn diklor(dideuterio)metan
LEDER C(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dichloromethane-d2
Fysisk form Vätska
Färg Färglös
Namnnotering 99,6+ atom % D
Densitet 1.3600g/mL
Deuterium (D) 99,60 % min.
Förpackning Ampull
Brytningsindex 1.4218
Vatten 0,04 % max. (Koulometriskt)
Kvantitet 10 mL
Smältpunkt -97,0 °C
Kokpunkt 40,0 °C
Linjär formel CD2Cl2
Beilstein 01, IV, 39
Formel vikt 86.95
Kvalitet NMR
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dichloromethane-d2
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.