Läs mer
Dichloromethane (DCM), ACS, Greenfield
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dichloromethane (DCM), ACS |
| CAS | 75-09-2 |
| Kvantitet | 4x4L Case |
| Förpackning | 4x4L Case |
| Kokpunkt | 40°C |
| Kvalitet | Reagent |