Läs mer
Diklorometan, miljögrad, 99,8+%, stab. med amylen
Produktkod. 11305027
Change view
Kvantitet:
1 L
4 L
4 x 1 L
4 x 4 L
Förpackningsstorlek:
1 L
16 L
4 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11305027 1 L 1 L
11325027 4 x 1 L 4 L
11315027 4 L 4 L
11335027 4 x 4 L 16 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11305027 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042006.K2
Request Bulk or Custom Format
Lämplig för analys av bekämpningsmedelsrester | CAS: 75-09-2 | CH2Cl2 | 84,93 g/mol
Diklormetan används i farmaceutiska tillämpningar. Dess användning är som lösningsmedel vid tillverkning av finkemikalier, läkemedel, läkemedelsintermediärer och läkemedel, och även inom livsmedelsteknik. Det är lösningsmedlet för koffeinextraktion. Det används som lösningsmedel och färgborttagningsmedel och som jäsmedel för polyuretanskum. Den är användbar för fraktionen av flash-pyrolysolja och för extraktion av benso-15-krona-5.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Maximal nivå av föroreningar: Färg (APHA) 10, Cl 10 ppm, Halogenerad rest 10 ng/L heptaklorepoxid, Avdunstningsrest 3 ppm, H 2 O 0,02 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-09-2
Molekylformel CH2Cl2
Molekylvikt (g/mol) 84.93
MDL-nummer MFCD00000881
InChI-nyckel YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
IUPAC-namn diklormetan
LEDER ClCCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dichloromethane
Färg Färglös
Utseende Colorless liquid
Densitet 1.325 g/cm3 at 20°C
Kvantitet 1 L
Tändpunkt 605°C (1121°F)
Odör Sweet
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1.4244
Ångtryck 475 hPa (356mm Hg) at 20°C
Beilstein 1730800
Kokpunkt 39°C to 40°C
Löslighetsinformation Miscible with ethyl acetate,alcohol,hexanes,methanol,diethyl ether,n-octanol,acetone benzene,carbon tetrachloride,diethyl ether and chloroform. Immiscible with water.
Formel vikt 84.93
Kvalitet Miljö
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dichloromethane
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter..
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.