Läs mer
Dichloromethane, Extra Dry, Stabilised with Amylene, for Organic Synthesis, Fisher Chemical
Produktkod. 10375890 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet unitSize
10375890 1 L 1 L
1 options
Produktkod. 10375890 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer D/1854/PB15
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifications
Smältpunkt -97°C
CAS 75-09-2
Färg Colorless
Kvantitet 1 L
Förpackning Plastic-coated Glass Bottle
Fysisk form Liquid
Molekylformel CH2Cl2
Ångtryck 350mbar at 20°C
MDL-nummer MFCD00000881
Viskositet 0.43 mPaS at 20°C
Kokpunkt 39°C
InChI-nyckel YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
LEDER ClCCl
IUPAC-namn dichloromethane
Molekylvikt (g/mol) 84.93
Formel vikt 84.93g/mol
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Dichloromethane
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.