Beskrivning
- ≥95% for general laboratory use.
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 75-09-2 |
| Kvantitet | 5 L |
| Förpackning | Aluminum Bottle |
| Fysisk form | Liquid |
| Kokpunkt | 39°C to 41°C (1.013 hPa) |
| PubChem CID | 6344 |
| ChEBI | CHEBI:15767 |
| Procent renhet | min. 99.9 Gew.% |
| Kvalitet | Reagent |