Läs mer
Diklormetan, för HPLC, stabiliserad med amylen, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical ProdukterBeskrivning
CH2Cl2, CAS-nummer-75-09-2, 2,5 L, 39 grader C, Färglös, 84,93 g/mol, -97 grader C, 881, bärnstensfärgad glasflaska, vätska, 2,93, 350 mbar vid 20 grader C, 0,43 mPaS vid 20 grader
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | -97 °C |
| Färg | Färglös |
| Kvantitet | 1 L |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Fysisk form | Vätska |
| Ångtryck | 350 mbar vid 20 °C |
| Viskositet | 0,43 mPaS vid 20 °C |
| Kokpunkt | 39 °C |
| Formel vikt | 84,93 g/mol |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Dichloromethane
- Varning
- Cancerogenitet Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.