Läs mer
Dichloromethane, for HPLC, Stabilised with Methanol, Fisher Chemical™ Produktkod.: 10580442
Dichloromethane, for HPLC, Stabilised with Methanol, Fisher Chemical™
Produktkod. p-7072974 Handla allt Fisher Chemical Produkter
1 L, 1 L
Kvantitet:
1 L
2.5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
Produktkod. 10580442
Brand: Fisher Chemical D/1859/15
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 75-09-2
Molekylformel CH2Cl2
Molekylvikt (g/mol) 84.93
MDL-nummer MFCD00000881
InChI-nyckel YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn dichloromethane
LEDER ClCCl
Specifikationer
Smältpunkt -97°C
Färg Colorless
Kokpunkt 39°C
Kvantitet 1 L
Förpackning Amber Glass Bottle
Fysisk form Liquid
Ångtryck 350mbar at 20°C
Viskositet 0.43 mPaS at 20°C
Formel vikt 84.93g/mol
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Diklormetan
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Dichloromethane, for HPLC, Stabilised with Methanol, Fisher Chemical™ >