Läs mer
Dichloromethane, for HPLC, Unstabilised, Fisher Chemical™ Produktkod.: 10110342
Dichloromethane, for HPLC, Unstabilised, Fisher Chemical™
Produktkod. p-7072972 Handla allt Fisher Chemical Produkter
1 L, Amber Glass Bottle, 1 L
Kvantitet:
1 L
2.5 L
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Plastic-coated Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
Produktkod. 10110342
Brand: Fisher Chemical D/1857/15
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 75-09-2
Molekylformel CH2Cl2
Molekylvikt (g/mol) 84.93
MDL-nummer MFCD00000881
InChI-nyckel YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn dichloromethane
LEDER ClCCl
Specifikationer
Smältpunkt -97°C
Färg Colorless
Kokpunkt 39°C
Kvantitet 1 L
Förpackning Amber Glass Bottle
Fysisk form Liquid
Formel vikt 84.93g/mol
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dichloromethane, unstabilized
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Dichloromethane, for HPLC, Unstabilised, Fisher Chemical™ >