Läs mer
Dichloromethane, Primar™, for Trace Metal Analysis, Stabilised with Amylene, Fisher Chemical
Produktkod. 10385840 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 L
Förpackningsstorlek:
2.5 L
Produktkod. Kvantitet unitSize
10385840 2.5 L 2.5 L
1 options
Produktkod. 10385840 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer D/1855/17
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Smältpunkt -97°C
CAS 75-09-2
Färg Colorless
Kvantitet 2.5 L
Förpackning Amber Glass Bottle
Fysisk form Liquid
Molekylformel CH2Cl2
Ångtryck 350mbar at 20°C
MDL-nummer MFCD00000881
Viskositet 0.43 mPaS at 20°C
Kokpunkt 39°C
InChI-nyckel YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
LEDER ClCCl
IUPAC-namn dichloromethane
Molekylvikt (g/mol) 84.93
Formel vikt 84.93g/mol
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dichloromethane
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.