Läs mer
Dichloromethane, Puriss., uppfyller analytiska specifikationer. av Ph. Eur., NF,≥ 99 % (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
BIOPHARMA
Produktkod. 15672590
Change view
Kvantitet:
5 L
4 x 2.5 L
4 x 5 L
6 x 1 L
Förpackning:
Aluminiumflaska
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
5 L
Paket med 4
Paket med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15672590 6 x 1 L Glasflaska Paket med 6
15662590 5 L Aluminiumflaska 5 L
15642590 4 x 2.5 L Glasflaska Paket med 4
15652590 4 x 5 L Aluminiumflaska Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15672590 Leverantör Honeywell-Riedel-de Haen Leverantörsnummer 242336X1L
Request Bulk or Custom Format
Puriss., uppfyller analytiska specifikationer för Ph. Eur., NF,≥ 99 % (GC)
  • Honeywell Riedel-de Haen har över 200 års historia av att producera högrena kemikalier
  • Det är det ledande varumärket som erbjuder högrena lösningsmedel för dedikerade applikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-09-2
Molekylformel CH2Cl2
Molekylvikt (g/mol) 84.93
MDL-nummer MFCD00000881
InChI-nyckel YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
PubChem CID 6344
ChEBI CHEBI:15767
IUPAC-namn diklormetan
LEDER ClCCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dichloromethane
Smältpunkt -97°C
Namnnotering Meets analytical specification of Ph.Eur.NF
Färg Färglös
Densitet 1.318 to 1.322g/mL at 25°C, 1.325g/mL at 25°C
Kvantitet 6 x 1 L
Explosionsgräns 0.22
Tändpunkt 1223°F
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
Ångtryck 24.45psi (55°C), 6.83psi (20°C)
UN-nummer UN1593
Beilstein 1730800
Kokpunkt 39°C to 41°C
Formel vikt 84.93g/mol
Procent renhet ≥99% (GC)
Kvalitet puriss.
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dichloromethane
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.