Läs mer
Diklormetan, puriss., Honeywell
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dichloromethane |
| Namnnotering | Meets analytical specification of Ph.Eur.NF |
| Densitet | 1.318 to 1.322g/mL at 25°C, 1.325g/mL at 25°C |
| Kvantitet | 35 kg |
| Explosionsgräns | 0.22 |
| Tändpunkt | 1223°F |
| Ångtryck | 24.45psi (55°C), 6.83psi (20°C) |
| UN-nummer | 1593 |
| Beilstein | 1730800 |
| Formel vikt | 84.93g/mol |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Dichloromethane
- Varning
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Cancerogenitet Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.