Läs mer
Diklormetan, Puriss. p.a., ACS Reagens, Reag. ISO, ≥99,9 % (GC), Solstice
Produktkod. 15633730
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
10 L
25 L
35 kg
180 L
250 kg
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
180 L
2.5 L
25 L
250kg
35kg
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15633730 1 L 1 L
15643730 2.5 L 2.5 L
15613730 10 L 10 L
15663730 25 L 25 L
15623730 180 L 180 L
15683730 35 kg 35kg
15653730 250 kg 250kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 15633730 Leverantör Fluka Leverantörsnummer 322221L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    565.00 SEK
    226.70 SEK / 1 L
    Save 338.30 SEK
    59% Av
 Begränsad artikel
I lager
Kemiska identifierare
CAS 75-09-2
Molekylformel CH2Cl2
Molekylvikt (g/mol) 84.93
MDL-nummer MFCD00000881
InChI-nyckel YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
PubChem CID 6344
ChEBI CHEBI:15767
IUPAC-namn diklormetan
LEDER ClCCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dichloromethane
Namnnotering Reag. ISO
Densitet 1,325 g/ml vid 25 °C, 1,320 till 1,330 g/Lat: 20 °C.
Kvantitet 1 L
Explosionsgräns 0.22
Tändpunkt 1223 °F
Ångtryck 6,83 psi (20 °C), 24,45 psi (55 °C)
UN-nummer 1593
Beilstein 1730800
Formel vikt 84,93 g/mol
Procent renhet ≥99,9 % (GC)
Kvalitet ACS/puriss. pa
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dichloromethane
Signalord
  • Varning
Hazard Category
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
Precautionary Statement
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.