Läs mer
Diklormetan, för rester och bekämpningsmedel. anal., hugg. med amylen, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-217035 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 L
2.5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
Produktkod. 10517631
Brand: Thermo Scientific Acros 326600010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 75-09-2 | CH2Cl2 | 84.93 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För restanalys
EcoSafPak™ är ett miljövänligt förpackningssystem tillverkat av 100 % återvinningsbart material av en SFI-certifierad leverantör.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-09-2, 513-35-9
Molekylformel CH2Cl2
Molekylvikt (g/mol) 84.93
MDL-nummer MFCD00000881
InChI-nyckel YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
PubChem CID 6344
ChEBI CHEBI:15767
IUPAC-namn diklormetan
LEDER ClCCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dichloromethane
Smältpunkt -97.0°C
Namnnotering ECD Tested, For Pesticide analysis
Nedbrytningsinformation >120°C
Densitet 1.3250g/mL, 1.325
Kokpunkt 39.0°C to 40.0°C
Kvantitet 1 L
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
Rester efter avdunstning 2ppm max.
Linjär formel CH2Cl2
Ångtryck Vapor Pressure: 475hPa at 20°C
Viskositet 0.43 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, 60
Vatten 0.02% max. (K.F.)
Fieser 01,676; 02,273; 04,337; 07,239; 13,106
Merck Index 15, 6135
Löslighetsinformation Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether and dmf
Formel vikt 84.93
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.