Läs mer
Diklormetan stabiliserats, BAKER ANALYZED™ , J.T. Baker™
Produktkod. 15203498 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
:
2.5 L
Produktkod.
15203498 2.5 L
1 options
Produktkod. 15203498 Leverantör JT Baker Leverantörsnummer 5275.2500
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För analys av bekämpningsmedelsrester
Specifikationer
CAS 75-09-2
Aciditet max. 0.0005 meq/g
Kvantitet 2.5 L
Analysprocentintervall min. 99.8%
Rester efter avdunstning max. 5 ppm
Molekylformel CH2Cl2
MDL-nummer MFCD00000881
UN-nummer 1593
Vatten max. 0.05%
InChI-nyckel YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
LEDER ClCCl
IUPAC-namn diklormetan
Molekylvikt (g/mol) 84.93
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P281-Använd föreskriven personlig skyddsutrustning.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).