missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Dichloromethanesulfonyl Chloride, TRC

Produktkod. 30374866
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30374866 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30374866 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4350855G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Dichloromethanesulfonyl Chloride
CAS 41197-29-9
Molekylformel CHCl3O2S
Kvantitet 5 g
Synonym 1,1-Dichloromethanesulfonyl Chloride
InChI formel InChI=1S/CHCl3O2S/c2-1(3)7(4,5)6/h1H
LEDER ClC(Cl)S(Cl)(=O)=O
IUPAC-namn dichloromethanesulfonyl chloride
Molekylvikt (g/mol) 183.44
Formel vikt 181.8763
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.