missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Dichloromethyl Methyl Ether, Sigma-Aldrich™

Produktkod. 15889010
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mL
Förpackningsstorlek:
25ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15889010 25 mL 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15889010 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8034670025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

For synthesis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1090285

Specifikationer

Densitet 1.29 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 85°C to 87°C/1013 hPa
MDL-nummer MFCD00000828
Kvantitet 25 mL
Synonym Dichloromethyl methyl ether, 1,1-Dichloromethylether, Dichloromethyl methyl ether
Molekylvikt (g/mol) 114.96
Kvalitet Research
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.