Läs mer
Diklorometylmetyleter, TRC
Produktkod. 30377086
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30377086 5 g
1 options
Produktkod. 30377086 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4354405G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dichloromethyl Methyl Ether
CAS 4885-02-3
Molekylformel C2H4Cl2O
Kvantitet 5 g
Synonym 1,1-Dichlorodimethyl Ether, 1,1-Dichloromethyl Methyl Ether, Chloromyl, Dichloromethoxymethane, Dichloromethyl Methyl Ether, Methoxydichloromethane, Methyl alpha,alpha-dichloromethyl Ether, NSC 91480, alpha,alpha-Dichloromethyl Methyl Ether
InChI formel InChI=1S/C2H4Cl2O/c1-5-2(3)4/h2H,1H3
LEDER COC(Cl)Cl
IUPAC-namn diklor(metoxi)metan
Molekylvikt (g/mol) 114.96
Formel vikt 113.9639