Läs mer
Diklorometylmetyleter, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dichloromethyl Methyl Ether |
| CAS | 4885-02-3 |
| Molekylformel | C2H4Cl2O |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 1,1-Dichlorodimethyl Ether, 1,1-Dichloromethyl Methyl Ether, Chloromyl, Dichloromethoxymethane, Dichloromethyl Methyl Ether, Methoxydichloromethane, Methyl alpha,alpha-dichloromethyl Ether, NSC 91480, alpha,alpha-Dichloromethyl Methyl Ether |
| InChI formel | InChI=1S/C2H4Cl2O/c1-5-2(3)4/h2H,1H3 |
| LEDER | COC(Cl)Cl |
| IUPAC-namn | diklor(metoxi)metan |
| Molekylvikt (g/mol) | 114.96 |
| Formel vikt | 113.9639 |