Läs mer
Dichloromethyl N-Butyl Ether, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dichloromethyl N-Butyl Ether |
| CAS | 5312-73-2 |
| Molekylformel | C5H10OCl2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10Cl2O/c1-2-3-4-8-5(6)7/h5H,2-4H2,1H3 |
| LEDER | CCCCOC(Cl)Cl |
| IUPAC-namn | 1-(dichloromethoxy)butane |
| Molekylvikt (g/mol) | 157.03 |
| Formel vikt | 156.0109 |