Läs mer
Diklormetyl-n-oktylsilan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11379235
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11379235 10 g 10g
11389235 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11379235 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L16565.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14799-93-0 | C9H20Cl2Si | 227.24 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14799-93-0
Molekylformel C9H20Cl2Si
Molekylvikt (g/mol) 227.24
MDL-nummer MFCD00042606
InChI-nyckel QHBMMABVNRSRHW-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-octylmethyldichlorosilane, silane, dichloromethyloctyl, dichloro methyl-n-octylsilane, methyloctyldichlorosilane, dichloro methyl octyl silane, dichloro methyl octylsilane, octylmethyldichlorosilane, acmc-209czn, methyloctyl dichlorosilane, dichloro methyl octylsilane #
PubChem CID 84649
IUPAC-namn diklor-metyl-oktylsilan
LEDER CCCCCCCC[Si](C)(Cl)Cl
Specifikationer
Kokpunkt 224°C to 226°C
Kemiskt namn eller material Dichloromethyl-n-octylsilane
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN2987
Beilstein 1740697
Flampunkt 98°C (208°F)
Formel vikt 227.25
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.