Läs mer
Diklometylen-dimetyliminiumklorid, TRC
Produktkod. 30376599
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30376599 1 g
1 options
Produktkod. 30376599 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4379201G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dichloromethylene-dimethyliminium Chloride
CAS 33842-02-3
Molekylformel C3 H6 Cl2 N
Kvantitet 1 g
Synonym (Dichloromethylene)dimethylammonium chloride, Phosgeniminium chloride, Vilsmeier reagent
InChI formel InChI=1S/C3H6Cl2N/c1-6(2)3(4)5/h1-2H3/q+1
LEDER C[N+](=C(Cl)Cl)C
IUPAC-namn diklorometyliden(dimetyl)azanium
Molekylvikt (g/mol) 126.992
Formel vikt 125.988