Läs mer
Dichloromethylphenylsilane, 98%
Produktkod. 11466896
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11466896 500 g 500g
11304519 25 g 25g
11456896 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11466896 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23999.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 149-74-6 | C7H8Cl2Si | 191.13 g/mol
Diklormetylfenylsilan används som monomer (”byggsten”) vid framställning av silikonpolymerer eller silikonhartser. Silikonpolymerer kan vara oljor, fetter och gummin. Det används också som mellanprodukt (utgångsmaterial) vid framställning av andra kiselorganiska ämnen. Det är ett bifunktionellt reagens för framställning av metylfenylsilylderivat av dioler.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Diklormetylfenylsilan används som en monomer ('byggsten') vid framställning av silikonpolymerer eller silikonhartser. Silikonpolymerer kan vara oljor, fetter och gummin. Det används också som mellanprodukt (utgångsmaterial) vid framställning av andra kiselorganiska ämnen. Det är ett bifunktionellt reagens för framställning av metylfenylsilylderivat av dioler.
Löslighet
Reagerar med vatten.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Förvara under torr inert gas. Den är känslig för fukt. Skydda mot fukt och vatten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 149-74-6
Molekylformel C7H8Cl2Si
Molekylvikt (g/mol) 191.13
MDL-nummer MFCD00000490
InChI-nyckel GNEPOXWQWFSSOU-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylphenyldichlorosilane, dichloro methyl phenylsilane, phenylmethyldichlorosilane, silane, dichloromethylphenyl, dichlor-fenyl-methylsilane, dichloro methyl phenyl silane, dichloromethylphenyl silane, unii-9jr2a9v0ji, 9jr2a9v0ji, benzene, dichloromethylsilyl
PubChem CID 9006
IUPAC-namn diklor-metyl-fenylsilan
LEDER C[Si](Cl)(Cl)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kokpunkt 205°C to 206°C
Kemiskt namn eller material Dichloromethylphenylsilane
Kvantitet 500 g
Linjär formel C6H5Si(CH3)Cl2
UN-nummer UN2437
Beilstein 970975
Flampunkt 82°C (179°F)
Löslighetsinformation Reacts with water.
Formel vikt 191.13
Procent renhet 98%
Odör Acrid
Brytningsindex 1.519
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 1.173
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.