Läs mer
Dichloromethylsilane, 97%, ACROS Organics™
Produktkod. 10153190 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
500mL
Produktkod.
10153190 500mL
1 options
Produktkod. 10153190 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 147395000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reduction reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dichloromethylsilane
Namnnotering 97%
CAS 75-54-7
Färg Yellow to Brown
Densitet 1.1000g/mL
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel CH4Cl2Si
Linjär formel CH3SiHCl2
Brytningsindex 1.3970 to 1.4000 (20°C, 589nm)
MDL-nummer MFCD00000494
Kvantitet 500 mL
Beilstein 04, I, 581
Synonym Methyldichlorosilane
Formel vikt 115.04
Procent renhet ≥96.0%
Fysisk form Liquid