Läs mer
Diklormetylsilan, 97+%
Produktkod. 11357687
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11357687 500 g 500g
11347687 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11357687 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 014079.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 75-54-7
En monomer ('byggsten') vid framställning av silikonpolymerer. En mellanprodukt (utgångsmaterial) i produktionen av andra organiska och oorganiska kemikalier. Inom elektronikindustrin för tillverkning av ultrarent polykisel och vid tillverkning av halvledare och solceller.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-54-7
MDL-nummer MFCD00000494
Synonym Methyldichlorosilane
Specifikationer
Kokpunkt 41 °C till 42 °C
Kemiskt namn eller material Dichloromethylsilane
Smältpunkt -93 °C
Färg Färglös
Fysisk form Vätska
Kvantitet 500 g
Flampunkt -32 °C (-26 °F)
Brytningsindex 1.398
Känslighet Luft- och fuktkänslig
Densitet 1.105 g/mL
Linjär formel CH3SiHCl2
UN-nummer UN1242
Beilstein 1071194
Löslighetsinformation Löslig i heptan, bensen, eter.
Formel vikt 115.03
Procent renhet ≥97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.