Läs mer
Diklorometylvinylsilan, 97 %
Produktkod. 11436336
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11436336 100 g 100g
11394509 10 g 10g
11446336 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11436336 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23119.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 124-70-9 | C3H6Cl2Si | 141,066 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 124-70-9
Molekylformel C3H6Cl2Si
Molekylvikt (g/mol) 141.066
MDL-nummer MFCD00000492
InChI-nyckel YLJJAVFOBDSYAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym dichloro methyl vinyl silane, methylvinyldichlorosilane, silane, dichloroethenylmethyl, vinylmethyldichlorosilane, methyldichlorovinylsilane, silane, dichloromethylvinyl, unii-b27y6f24py, ccris 2457, dichloromethylvinyl-silan, dichloromethylvinyl silane
PubChem CID 31299
IUPAC-namn diklor-etenyl-metylsilan
LEDER C[Si](C=C)(Cl)Cl
Specifikationer
Kokpunkt 92 °C till 93 °C
Kemiskt namn eller material Dichloromethylvinylsilane
Smältpunkt -78 °C
Kvantitet 100 g
Flampunkt 4 °C (39 °F)
Odör Stickande
UN-nummer UN2985
Beilstein 1740822
Formel vikt 141.07
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.