Läs mer
Diklormetylvinylsilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10366690 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10366690 500 g Glasflaska 500g
10076253 2.5 kg Glasflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10366690 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 147435000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 124-70-9 | Molekylformel: C3H6Cl2Si | Molekylvikt: 141,066 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Acros Organics . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 124-70-9
MDL-nummer MFCD00000492
InChI-nyckel YLJJAVFOBDSYAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym dichloro methyl vinyl silane, methylvinyldichlorosilane, silane, dichloroethenylmethyl, vinylmethyldichlorosilane, methyldichlorovinylsilane, silane, dichloromethylvinyl, unii-b27y6f24py, ccris 2457, dichloromethylvinyl-silan, dichloromethylvinyl silane
PubChem CID 31299
IUPAC-namn diklor-etenyl-metylsilan
LEDER C[Si](C=C)(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dichloromethylvinylsilane
Namnnotering 97%
Färg Färglös till Brun
Densitet 1.0800g/mL, 1.08
Kokpunkt 92,0 °C
Flampunkt 4 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C3H6Cl2Si
Linjär formel H2C=CHSi(CH3)Cl2
Brytningsindex 1,4290 till 1,4310
Kvantitet 500 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: reagerar.
Molekylvikt (g/mol) 141.07
Formel vikt 141.07
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dichloromethylvinylsilane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P402+P404-Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.