Läs mer
Dichlorophen, MedChemExpress
Produktkod. 16411279
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
16411279 1 g
1 options
Produktkod. 16411279 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12638
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress Dichlorophen (DDM) is an anticestodal agent. Dichlorophen is an antimicrobial agent shown to exert activity against cestodes, protozoa, fungi, and bacteria.
Dichlorophen (DDM) is an anticestodal agent. Dichlorophen is an antimicrobial agent shown to exert activity against cestodes, protozoa, fungi, and bacteria.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dichlorophen
Fysisk form Solid
CAS 97-23-4
Färg Off-White
Kvantitet 1 g
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C13H10Cl2O2
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym DDM
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (371.58 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
LEDER OC1=CC=C(Cl)C=C1CC2=CC(Cl)=CC=C2O
Molekylvikt (g/mol) 269.12
Formel vikt 269.12
Procent renhet 98.62%