Läs mer
Dichlorofen, TRC
Produktkod. 30378428
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30378428 5 g
1 options
Produktkod. 30378428 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4359705G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dichlorophen
CAS 97-23-4
Molekylformel C13 H10 Cl2 O2
Kvantitet 5 g
Synonym 2,2'-Methylenebis[4-chlorophenol], 2,2'-Dihydroxy-5,5'-dichlorodiphenylmethane, 4,4'-Dichloro-2,2'-methylenediphenol, 5,5'-Dichloro-2,2'-dihydroxydiphenylmethane, Anthiphen, Antifen, Bis(2-hydroxy-5-chlorophenyl)methane, Bis(5-chloro-2-hydroxyphenyl)methane, Bis(chlorohydroxyphenyl)methane, Cordocel, DDDM, DDM, Di(5-Chloro-2-hydroxyphenyl)methane, Dicestal, Dichlorofen, Dichlorophen, Dichlorophen B, Dichlorophene, Dichlorophene 10, Dichlorphen, Diclorofen, Didroxan, Didroxane, Difentan, Diphentane 70, Diphenthane 70, Embephen, Fungicide GM, Fungicide M, G 4, G 4 Pure, G 4 Technical, Gefir, Gingivit, Giv Gard G 4-40, Halenol, Hyosan, Korium, M 213, M 213 (biocide), NSC 38642, NSC 39467, Palacel, Panacide, Plath-Lyse, Prevental, Preventol, Preventol GD, Preventol GDC, Sandocide, Sindar G 4, Taeniatol, Teniathane, Teniatol, Teniotol, Vermithana, Xanbac
InChI formel InChI=1S/C13H10Cl2O2/c14-10-1-3-12(16)8(6-10)5-9-7-11(15)2-4-13(9)17/h1-4,6-7,16-17H,5H2
LEDER Oc1ccc(Cl)cc1Cc2cc(Cl)ccc2O
IUPAC-namn 4-klor-2-[(5-klor-2-hydroxyfenyl)metyl]fenol
Molekylvikt (g/mol) 269.12
Formel vikt 268.0058