Läs mer
Dichlorophenylborane, 96%
Produktkod. 11368497
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11368497 5 g 5g
11378497 1 g 1g
11388497 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11368497 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 032583.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 873-51-8 | C6H5BCl2 | 158.816 g/mol
Diklorfenylboran används i stor utsträckning som en katalysator i antiproliferativ makrolid och cellmigrationshämmare laktimidomycin och i enantioselektiv syntes av polypeptidsegment med användning av vinyloga Mukaiyama aldol-reaktioner och i enantioselektiva Diels-Alder-cykloadditioner efter dess reaktion med allotreoninderivat. Det är en stereoselektiv alkylativ ringöppning av cykliska anhydrider och i korsmetatesreaktion av aminoderivat med olefiner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 873-51-8
Molekylformel C6H5BCl2
Molekylvikt (g/mol) 158.816
MDL-nummer MFCD00013612
InChI-nyckel NCQDQONETMHUMY-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenylboron dichloride, borane, dichlorophenyl, dichloro phenyl borane, phenyldichloroborane, phenylboron dibromide, dichlorophenylboron, dichloro-phenyl borane, dichlorophenylborane, bis chloranyl-phenyl-borane, dichloro-phenyl-boron
PubChem CID 136678
IUPAC-namn diklor(fenyl)boran
LEDER B(C1=CC=CC=C1)(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dichlorophenylborane
Smältpunkt 7°C
Färg Färglös
Densitet 1.194 g/mL
Kokpunkt 175°C
Flampunkt 14°C (57°F)
Odör Acrid
Brytningsindex 1.545
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2924
Beilstein 2243576
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Soluble in water (Reacts violently).
Formel vikt 158.83
Procent renhet 96%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.