Läs mer
Diklorofenylboran, 97 %
Produktkod. 10116000 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10116000 5 g Glasflaska 5g
10083953 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10116000 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 318550050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
CAS: 873-51-8 | C6H5BCl 2 | 158,82 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 873-51-8
Molekylformel C6H5BCl2
Molekylvikt (g/mol) 158.82
MDL-nummer MFCD00013612
InChI-nyckel NCQDQONETMHUMY-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenylboron dichloride, borane, dichlorophenyl, dichloro phenyl borane, phenyldichloroborane, phenylboron dibromide, dichlorophenylboron, dichloro-phenyl borane, dichlorophenylborane, bis chloranyl-phenyl-borane, dichloro-phenyl-boron
PubChem CID 136678
IUPAC-namn diklor(fenyl)boran
LEDER B(C1=CC=CC=C1)(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dichlorophenylborane
Smältpunkt 7,0 °C
Färg Färglös
Densitet 1.2200g/mL, 1.22
Kokpunkt 175,0 °C
Flampunkt −14 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (ex Cl) (Argentometri)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5BCl2
Brytningsindex 1,5450 till 1,5470
Kvantitet 5 g
Formel vikt 158.82
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dichlorophenylborane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Dichlorophenylborane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.