Läs mer
Diklorfenylfosfin 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10294230 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10294230 100 mL Glasflaska 100ml
10345890 500 mL Glasflaska 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10294230 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 113661000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 644-97-3
Molekylformel C6H5Cl2P
Molekylvikt (g/mol) 178.98
MDL-nummer MFCD00000528
InChI-nyckel IMDXZWRLUZPMDH-UHFFFAOYSA-N
Synonym dichlorophenylphosphine, phenylphosphonous dichloride, phenyldichlorophosphine, benzenephosphonous dichloride, dichloro phenyl phosphine, phosphonous dichloride, phenyl, phenylphosphine dichloride, phenyl phosphorus dichloride, phenylphosphorus dichloride, phosphine, dichlorophenyl
PubChem CID 12573
IUPAC-namn diklor(fenyl)fosfan
LEDER ClP(Cl)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dichlorophenylphosphine
Namnnotering 97%
Färg Färglös till gul
Densitet 1.3190g/mL
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5PCl2
Brytningsindex 1.5970 to 1.5990 (20°C, 589nm)
Kvantitet 100 mL
Beilstein 16, 763
Formel vikt 178.99
Procent renhet ≥96.0%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dichlorophenylphosphine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Pyrofor vätska Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H250-Spontanantänder vid kontakt med luft.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
  • EUH029-Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P402+P404-Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.