Läs mer
Diklorfenylfosfin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11494013
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11494013 250 g 250g
11484013 50 g 50g
11474013 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11494013 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10284.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 644-97-3 | C6H5Cl2P | 178.98 g/mol
Diklorfenylfosfin och dess derivat används som mellanprodukt för att tillverka mjukgörare, antioxidanter, stabilisatorer, katalysatorer och högtryckstillsatser för smörjmedel och i lackformuleringar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Diklorfenylfosfin och dess derivat används som mellanprodukt
för att tillverka mjukgörare, antioxidanter, stabilisatorer, katalysatorer och högtryckssmörjmedelstillsatser och i lackformuleringar.
Löslighet Reagerar med vatten
.
Anteckningar
Air& fuktkänslig. Inkompatibel med baser, oxidationsmedel, vatten/fukt och luft. Förvaras under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 644-97-3
Molekylformel C6H5Cl2P
Molekylvikt (g/mol) 178.98
MDL-nummer MFCD00000528
InChI-nyckel IMDXZWRLUZPMDH-UHFFFAOYSA-N
Synonym dichlorophenylphosphine, phenylphosphonous dichloride, phenyldichlorophosphine, benzenephosphonous dichloride, dichloro phenyl phosphine, phosphonous dichloride, phenyl, phenylphosphine dichloride, phenyl phosphorus dichloride, phenylphosphorus dichloride, phosphine, dichlorophenyl
PubChem CID 12573
IUPAC-namn diklor(fenyl)fosfan
LEDER ClP(Cl)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dichlorophenylphosphine
Smältpunkt -51°C
Densitet 1.319
Kokpunkt 99°C to 101°C (11 mmHg)
Flampunkt 102°C (215°F)
Odör Pungent
Brytningsindex 1.598
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN2798
Beilstein 508189
Känslighet Air and moisture sensitive
Löslighetsinformation Reacts with water.
Formel vikt 178.99
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dichlorophenylphosphine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Dichlorophenylphosphine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.