Läs mer
Diklorfenylsilan, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11945911 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11945911 25 mL Glasflaska 25ml
1 options
Produktkod. 11945911 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 432340250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 1631-84-1 | C6H5Cl2Si | 176.09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dichlorophenylsilane
CAS 1631-84-1
Färg Vitt till gult
Densitet 1.2040g/mL, 1.204
Kokpunkt 65.0°C to 66.0°C (10.0 mmHg)
Flampunkt 48°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C6H5Cl2Si
Brytningsindex 1.5245 to 1.5275 (20°C, 589nm)
MDL-nummer MFCD00039296
Kvantitet 25 mL
Synonym phenyldichlorosilane, dichlorophenylsilane, dichloro phenyl silane, dichloro phenyl silicon, benzene, dichlorosilyl, phenyl dichlorosilane, phenyl hydrogen dichlorosilane, phenyl-dichlorosilane, phenyldichloro silane, dichloro phenyl silyl
InChI-nyckel XNAFLNBULDHNJS-UHFFFAOYSA-N
LEDER Cl[Si](Cl)C1=CC=CC=C1
IUPAC-namn diklor(fenyl)silyl
Molekylvikt (g/mol) 176.09
PubChem CID 6327324
Formel vikt 177.11
Procent renhet 95%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.