Läs mer
Dichloroprop, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dichlorprop |
| CAS | 120-36-5 |
| Molekylformel | C9 H8 Cl2 O3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Propionic acid, 2-(2,4-dichlorophenoxy)- (6CI,7CI,8CI), 2-(2,4-Dichlorophenoxy)propanoic acid, (±)-2,4-DP, (±)-2-(2,4-Dichlorophenoxy)propanoic acid, (±)-2-(2,4-Dichlorophenoxy)propionic acid, (±)-Dichlorprop, 2,4-DCPPA, 2,4-DP, 2,4-Dichlorophenoxypropionic acid, 2,4-Dichlorprop, 2-(2,4-DP), 2-(2,4-Dichlorophenoxy)propionic acid, AF 302, Canapur DP, Celatox DP, Cornox RK, DCP, Dichloroprop, Dichlorprop, Dichlorprop acid, Dicopur DP, Diprop, Hedonal DP, Herbizid DP, NSC 39624, U 46DP Fluid, α-(2,4-Dichlorophenoxy)propionic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8Cl2O3/c1-5(9(12)13)14-8-3-2-6(10)4-7(8)11/h2-5H,1H3,(H,12,13) |
| LEDER | CC(Oc1ccc(Cl)cc1Cl)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-(2,4-dichlorophenoxy)propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 235.06 |
| Formel vikt | 233.985 |